Magnesiumacetat 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
63052-100ML 63052-500ML
SIAL63052-100MLEA 115 EUR InStock
SIAL63052-100ML SIAL63052-500ML
Magnesiumacetat 1 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Magnesiumacetat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003539
CAS-Nummer: 142-72-3
EINECS: 205-554-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge