Tetradecylphosphonsäure
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10007565-100 10007565-500 10007565-1
CAYM10007565-100EA 27 EUR InStock
CAYM10007565-100 CAYM10007565-500 CAYM10007565-1
Tetradecylphosphonsäure
Tetradecylphosphonic acid
Formel: C₁₄H₃₁O₃P
MDL Number: MFCD00015834
CAS-Nummer: 4671-75-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge