4-(Trifluormethoxy)toluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011226-5G 011226-1G
FLUO011226-5GEA 80.6 EUR InStock
FLUO011226-5G FLUO011226-1G
4-(Trifluormethoxy)toluol
4-(Trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇F₃O
MW: 176.1400 g/mol
MDL Number: MFCD00042413
CAS-Nummer: 706-27-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge