Bis(2-bromethyl)ether
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005451-25G 005451-100G
FLUO005451-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005451-25G FLUO005451-100G
Bis(2-bromethyl)ether
Bis(2-bromethyl)ether
Formel: C₄H₈Br₂O
MDL Number: MFCD00039196
CAS-Nummer: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge