7-Ethoxy-4-methylcumarin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB00763.1 SB00763EA SB00763.50
MAYBSB00763.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00763.1 MAYBSB00763EA MAYBSB00763.50
7-Ethoxy-4-methylcumarin
7-Ethoxy-4-methylcumarin
Formel: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204.23 g/mol
MDL Number: MFCD00016971
CAS-Nummer: 87-05-8
EINECS: 201-721-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge