Tetramethylorthocarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
132624-25G 132624-5G
SIAL132624-25GEA 578 EUR InStock
SIAL132624-25G SIAL132624-5G
Tetramethylorthocarbonat, Sigma-Aldrich®
Tetramethylorthocarbonat
Formel: C₅H₁₂O₄
MDL Number: MFCD00008473
CAS-Nummer: 1850-14-2
EINECS: 217-438-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge