4-(Hydroxymethyl)indol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN-0002-1G IN-0002-5G
COBBIN-0002-1GEA 124 EUR InStock
COBBIN-0002-1G COBBIN-0002-5G
4-(Hydroxymethyl)indol
4-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
MDL Number: MFCD01632220
CAS-Nummer: 1074-85-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge