Diphenylacetylchlorid 97.5%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
292020050 292020250
ACRO292020050EA 44.8 EUR InStock
ACRO292020050 ACRO292020250
Diphenylacetylchlorid 97.5%
Diphenylacetylchlorid
Formel: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230.69 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C (17 mmHg)
Melting Pt: 51…56 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013655
CAS-Nummer: 1871-76-7
EINECS: 217-493-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥96.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge