2-Aminoethyldihydrogenphosphat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010650-25G 010650-100G
FLUO010650-25GEA 65 EUR InStock
FLUO010650-25G FLUO010650-100G
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
2-Aminoethyldihydrogenphosphat
Formel: C₂H₈NO₄P
MDL Number: MFCD00008178
CAS-Nummer: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge