1,5-Dibrom-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010282-1G 010282-5G
FLUO010282-1GEA 137 EUR InStock
FLUO010282-1G FLUO010282-5G
1,5-Dibrom-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Formel: C₅H₄Br₂F₆
MDL Number: MFCD03095411
CAS-Nummer: 33619-78-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge