1,6-Dibromperfluorhexan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002314-5G 002314-25G
FLUO002314-5GEA 159 EUR InStock
FLUO002314-5G FLUO002314-25G
1,6-Dibromperfluorhexan
1,6-Dibromperfluorhexan
Formel: C₆Br₂F₁₂
MDL Number: MFCD00153110
CAS-Nummer: 918-22-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge