Ethyl-4,4-difluoracetoacetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001566-1G 001566-5G 001566-25G
FLUO001566-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO001566-1G FLUO001566-5G FLUO001566-25G
Ethyl-4,4-difluoracetoacetat
Ethyl-4,4-difluoracetoacetat
Formel: C₆H₈F₂O₃
MDL Number: MFCD00039277
CAS-Nummer: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge