5-Amino-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
376469-100G 376469-25G
SIAL376469-100GEA 297 EUR InStock
SIAL376469-100G SIAL376469-25G
5-Amino-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1-naphthol
Formel: C₁₀H₉NO
MDL Number: MFCD00041826
CAS-Nummer: 83-55-6
EINECS: 201-486-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge