Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Chlor-2-iodtetrafluorethan ≥97%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L16430.06 L16430.14
L16430.06EA 92.3 EUR InStock
L16430.06 L16430.14
1-Chlor-2-iodtetrafluorethan ≥97%
1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane
Purity: 97% CAS No.: 421-78-3 Molecular Formula: ICF2CClF2 Formula Weight: 262.37 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.3920 Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 1699458 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00069092


Formel: C₂ClF₄I
Siedepunkt: 56 °C
MDL Number: MFCD00069092
CAS-Nummer: 421-78-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge