Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007001-25G 007001-100G 007001-250G
FLUO007001-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO007001-25G FLUO007001-100G FLUO007001-250G
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Formel: C₄F₁₀O₂S
MW: 302.09 g/mol
MDL Number: MFCD00007422
CAS-Nummer: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge