N,N-Diisopropylcarbamoylchlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
314520050 314520250
ACRO314520050EA 48.9 EUR InStock
ACRO314520050 ACRO314520250
N,N-Diisopropylcarbamoylchlorid 98%
N,N-Diisopropylcarbamoylchlorid
Formel: C₇H₁₄ClNO
Siedepunkt: 90…93 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 58,1…59.1 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00015013
CAS-Nummer: 19009-39-3
EINECS: 242-743-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge