N,N-Dimethylcarbamoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D152803-100G D152803-500G D152803-5G
SIALD152803-100GEA 42.2 EUR InStock
SIALD152803-100G SIALD152803-500G SIALD152803-5G
N,N-Dimethylcarbamoylchlorid, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylcarbamoylchlorid
Formel: C₃H₆ClNO
MW: 107.54 g/mol
MDL Number: MFCD00000635
CAS-Nummer: 79-44-7
EINECS: 201-208-6
UN: 2262
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge