2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002557-1G 002557-5G
FLUO002557-1GEA 29.9 EUR InStock
FLUO002557-1G FLUO002557-5G
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
Formel: C₆H₈O₃
MDL Number: MFCD00022608
CAS-Nummer: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge