5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F8791-100MG F8791-250MG F8791-25MG
SIALF8791-100MGEA 228 EUR InStock
SIALF8791-100MG SIALF8791-250MG SIALF8791-25MG
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin), Sigma-Aldrich®
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
MDL Number: MFCD00866530
CAS-Nummer: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge