1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS18725.10 SILS18725.25
SILNSILS18725.10EA 0 EUR InStock
SILNSILS18725.10 SILNSILS18725.25
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadien
Formel: C₇H₁₄OSi
CAS-Nummer: 6651-43-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge