Phosphonoessigsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12117.09 A12117.14 A12117.22
A12117.09EA 95.5 EUR InStock
A12117.09 A12117.14 A12117.22
Phosphonoessigsäure ≥98%
Phosphonoessigsäure
Purity: 98+% CAS No.: 4408-78-0 Molecular Formula: C2H5O5P Formula Weight: 140.04 Odour: Odourless Melting Point: 139-146° Beilstein Reference: 1764355 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004311
Formel: C₂H₅O₅P
MW: 140.04 g/mol
Melting Pt: 139…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004311
CAS-Nummer: 4408-78-0
EINECS: 224-558-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge