Phosphonoessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
284270-10G 284270-50G
SIAL284270-10GEA 105 EUR InStock
SIAL284270-10G SIAL284270-50G
Phosphonoessigsäure, Sigma-Aldrich®
Phosphonoessigsäure
Formel: C₂H₅O₅P
MW: 140.04 g/mol
MDL Number: MFCD00004311
CAS-Nummer: 4408-78-0
EINECS: 224-558-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge