7-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
33-0046.1 33-0046.5
CHMP33-0046.1EA 0 EUR InStock
CHMP33-0046.1 CHMP33-0046.5
7-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
7-Methoxy-2H-chromen-3-carbonsäure
Formel: C₁₁H₁₀O₄
MDL Number: MFCD04114606
CAS-Nummer: 57543-60-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge