Hymecromon Natriumsalz (4-Methylumbelliferon Natriumsalz, 7-Hydroxy-4-methylcumarin Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M1508-10G M1508-100G M1508-25G
SIALM1508-10GEA 128 EUR InStock
SIALM1508-10G SIALM1508-100G SIALM1508-25G
Hymecromon Natriumsalz (4-Methylumbelliferon Natriumsalz, 7-Hydroxy-4-methylcumarin Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Hymecromon Natriumsalz (4-Methylumbelliferon Natriumsalz, 7-Hydroxy-4-methylcumarin Natriumsalz)
Formel: C₁₀H₇NaO₃
CAS-Nummer: 5980-33-6
EINECS: 227-790-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge