Imidazol-4,5-dicarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009677-10G 009677-25G
FLUO009677-10GEA 30.5 EUR InStock
FLUO009677-10G FLUO009677-25G
Imidazol-4,5-dicarbonsäure
Imidazol-4,5-dicarbonsäure
Formel: C₅H₄N₂O₄
MDL Number: MFCD00005200
CAS-Nummer: 570-22-9
EINECS: 209-327-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge