1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1090-5G HI-1090-1G HI-1090-25G
COBBHI-1090-5GEA 75.9 EUR InStock
COBBHI-1090-5G COBBHI-1090-1G COBBHI-1090-25G
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
1-Methylimidazol-4-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD02179560
CAS-Nummer: 41716-18-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge