1-Methylimidazol-5-carbonsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CC23601.250 CC23601DA CC23601-0001
MAYBCC23601.250EA 0 EUR InStock
MAYBCC23601.250 MAYBCC23601DA MAYBCC23601-0001
1-Methylimidazol-5-carbonsäure
1-Methylimidazol-5-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00955677
CAS-Nummer: 41806-40-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge