Schwefelsäure-[D₂] 98% (99,5% D) (w/w) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
176796-50G 176796-100G 176796-10G 176796-25G
SIAL176796-50GEA 225 EUR InStock
SIAL176796-50G SIAL176796-100G SIAL176796-10G SIAL176796-25G
Schwefelsäure-[D₂] 98% (99,5% D) (w/w) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Schwefelsäure-[D₂]
Formel: D₂SO₄
MW: 100.09 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003542
CAS-Nummer: 13813-19-9
EINECS: 237-464-0
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge