2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CC00801.250 CC00801.1
MAYBCC00801.250EA 0 EUR InStock
MAYBCC00801.250 MAYBCC00801.1
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure
Formel: C₉H₈O₃
MDL Number: MFCD00085012
CAS-Nummer: 76429-73-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge