1,3-Benzoxazol-6-amin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2P-046.500 2P-046.1 2P-046.5 2P-046.10
BIOT2P-046.500EA 0 EUR InStock
BIOT2P-046.500 BIOT2P-046.1 BIOT2P-046.5 BIOT2P-046.10
1,3-Benzoxazol-6-amin
1,3-Benzoxazol-6-amin
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134.10 g/mol
MDL Number: MFCD03791187
CAS-Nummer: 177492-52-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge