2-Mercaptobenzoxazol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12346.14 A12346.22
A12346.14EA 35.2 EUR InStock
A12346.14 A12346.22
2-Mercaptobenzoxazol ≥98%
2-Mercaptobenzoxazole
Purity: 98+% CAS No.: 2382-96-9 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 189-194° Beilstein Reference: 119483
Formel: C₇H₅NOS
MW: 151.19 g/mol
Melting Pt: 189…194 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005769
CAS-Nummer: 2382-96-9
EINECS: 219-191-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge