Cumolhydroperoxid 80%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
349960050 349962500 349960010 349960025
349960050.EA 22.5 EUR InStock
349960050. 349962500. 349960010. 349960025.
Cumolhydroperoxid 80%
Cumolhydroperoxid
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152.20 g/mol
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: 83 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002129
CAS-Nummer: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
UN: 3109
ADR: 5.2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 80 to 85 %
Color scale ≤450 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge