L-Methioninethylester Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003823-5G 003823-25G
FLUO003823-5GEA 42.5 EUR InStock
FLUO003823-5G FLUO003823-25G
L-Methioninethylester Hydrochlorid
L-Methioninethylester Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₅NO₂S·HCl
MDL Number: MFCD00012508
CAS-Nummer: 2899-36-7
EINECS: 220-787-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge