2-Brom-2,2-difluoracetylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010428-5G 010428-10G
FLUO010428-5GEA 107 EUR InStock
FLUO010428-5G FLUO010428-10G
2-Brom-2,2-difluoracetylchlorid
2-Brom-2,2-difluoracetylchlorid
Formel: C₂BrClF₂O
MDL Number: MFCD00069081
CAS-Nummer: 3832-48-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge