N,N-Diphenylcarbamoylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B23116.14 B23116.22
B23116.14EA 48.6 EUR InStock
B23116.14 B23116.22
N,N-Diphenylcarbamoylchlorid ≥98%
N,N-Diphenylcarbamoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 83-01-2 Molecular Formula: C13H10ClNO Formula Weight: 231.68 Odour: Irritating Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 515312 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000633
Formel: C₁₃H₁₀ClNO
Melting Pt: 82…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000633
CAS-Nummer: 83-01-2
EINECS: 201-450-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge