N-(4-Fluorphenyl)maleamidsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006334-5G 006334-25G
FLUO006334-5GEA 63.9 EUR InStock
FLUO006334-5G FLUO006334-25G
N-(4-Fluorphenyl)maleamidsäure
N-(4-Fluorphenyl)maleamidsäure
Formel: C₁₀H₈FNO₃
MDL Number: MFCD00082643
CAS-Nummer: 60252-79-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge