1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11289.14 A11289.22 A11289.06
A11289.14EA 109 EUR InStock
A11289.14 A11289.22 A11289.06
1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
1,1-Diphenylhydrazin Hydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 530-47-2 Molecular Formula: C12H12N2.HCl Formula Weight: 220.70 Odour: Odourless Melting Point: ca 163° dec. Beilstein Reference: 3569340 Merck Reference: 14,3325 MDL No.: MFCD00012950
Formel: C₁₂H₁₃ClN₂
Melting Pt: ∼ 163 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012950
CAS-Nummer: 530-47-2
EINECS: 208-481-0
Merck Index: 14,3325
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge