1-(2-Nitrophenoxy)aceton
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3J-542S.500 3J-542S.1 3J-542S.5 3J-542S.10
BIOT3J-542S.500EA 0 EUR InStock
BIOT3J-542S.500 BIOT3J-542S.1 BIOT3J-542S.5 BIOT3J-542S.10
1-(2-Nitrophenoxy)aceton
1-(2-Nitrophenoxy)aceton
Formel: C₉H₉NO₄
CAS-Nummer: 5330-66-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge