3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019062-5G 019062-25G
FLUO019062-5GEA 155 EUR InStock
FLUO019062-5G FLUO019062-25G
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonylchlorid
Formel: C₉H₄Cl₂OS
MDL Number: MFCD00053069
CAS-Nummer: 21815-91-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge