4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
29670.01 29670.02
SERA29670.01EA 0 EUR InStock
SERA29670.01 SERA29670.02
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
4-Methylumbelliferylphosphat Dinatriumsalz (4-MUP-Na2)
Formel: C₁₀H₇Na₂O₆P
MDL Number: MFCD00037614
CAS-Nummer: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge