Dibenzyldiisopropylphosphoramidit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
416436-25ML 416436-5ML
SIAL416436-25MLEA 380 EUR InStock
SIAL416436-25ML SIAL416436-5ML
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit, Sigma-Aldrich®
Dibenzyldiisopropylphosphoramidit
Formel: C₂₀H₂₈NO₂P
MDL Number: MFCD00191988
CAS-Nummer: 108549-23-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge