6-Methoxy-2-naphthonitril
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
NRB01645.250 NRB01645.1
CHMPNRB01645.250EA 0 EUR InStock
CHMPNRB01645.250 MAYBNRB01645.1
6-Methoxy-2-naphthonitril
6-Methoxy-2-naphthonitril
Formel: C₁₂H₉NO
MDL Number: MFCD00009692
CAS-Nummer: 67886-70-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge