4-Fluor-1-naphthonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF994.1 004588-1G 004588-5G 004588-25G
CHMPCFF994.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF994.1 FLUO004588-1G FLUO004588-5G FLUO004588-25G
4-Fluor-1-naphthonitril
4-Fluor-1-naphthonitril
Formel: C₁₁H₆FN
MDL Number: MFCD00236656
CAS-Nummer: 13916-99-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge