2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0859-5G OT-0859-25G OT-0859-100G
COBBOT-0859-5GEA 37.5 EUR InStock
COBBOT-0859-5G COBBOT-0859-25G COBBOT-0859-100G
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran
2-(4-Bromphenoxy)tetrahydropyran
Formel: C₁₁H₁₃BrO₂
MW: 257.13 g/mol
MDL Number: MFCD00091551
CAS-Nummer: 36603-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge