(3-Brom-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1423-1G PY-1423-250M
COBBPY-1423-1GEA 232 EUR InStock
COBBPY-1423-1G COBBPY-1423-250M
(3-Brom-2-pyridinyl)methanol
(3-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
MDL Number: MFCD03095348
CAS-Nummer: 52378-64-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge