Phenyllithium 1.8 mol/l in Di-n-butylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
593230-100ML 593230-800ML
SIAL593230-100MLEA 120 EUR InStock
SIAL593230-100ML SIAL593230-800ML
Phenyllithium 1.8 mol/l in Di-n-butylether, Sigma-Aldrich®
Phenyllithium
Formel: C₆H₅Li
MDL Number: MFCD00014254
CAS-Nummer: 591-51-5
EINECS: 209-720-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge