Indometacin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I7378-100G I7378-10G I7378-25G I7378-5G
SIALI7378-100GEA 579 EUR InStock
SIALI7378-100G SIALI7378-10G SIALI7378-25G SIALI7378-5G
Indometacin, Sigma-Aldrich®
Indomethacin
Formel: C₁₉H₁₆ClNO₄
MDL Number: MFCD00057095
CAS-Nummer: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge