2-Brom-1,3,2-benzodioxaborol (β-Bromcatecholboran), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
304166-10G 304166-50G
SIAL304166-10GEA 190 EUR InStock
SIAL304166-10G SIAL304166-50G
2-Brom-1,3,2-benzodioxaborol (β-Bromcatecholboran), Sigma-Aldrich®
2-Brom-1,3,2-benzodioxaborol (β-Bromcatecholboran)
Formel: C₆H₄BBrO₂
MDL Number: MFCD00013341
CAS-Nummer: 51901-85-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge