2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborol (β-Propylcatecholboran)
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8310-1G BB-8310-5G
COBBBB-8310-1GEA 143 EUR InStock
COBBBB-8310-1G COBBBB-8310-5G
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborol (β-Propylcatecholboran)
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborol (β-Propylcatecholboran)
Formel: C₉H₁₁BO₂
MDL Number: MFCD00799577
CAS-Nummer: 40218-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge