Pyridoxal-5'-phosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9255-1G P9255-5G P9255-25G
SIALP9255-1GEA 50.1 EUR InStock
SIALP9255-1G SIALP9255-5G SIALP9255-25G
Pyridoxal-5'-phosphat, Sigma-Aldrich®
Pyridoxal-5'-phosphat
Formel: C₈H₁₀NO₆P
MDL Number: MFCD00006333
CAS-Nummer: 54-47-7
EINECS: 200-208-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge